Documenti
R139378
7-[2-HYDROXY-3-(4-METHOXYPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H27N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.468
Numero MDL:
Altre note