Documenti
R137170
BENZYL [(7-ISOPENTYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H24N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.503
Numero MDL:
Altre note