Documenti
R123609
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[2-(4-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H25ClN4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
585.021
Numero MDL:
Altre note