Documenti
R111082
8-ACETYL-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL 4-CHLORO-2-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H12ClNO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.763
Numero MDL:
Altre note