Documenti
R108634
2-ETHOXYETHYL 3-(((4-BROMO-2-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H28BrNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.387
Numero MDL:
Altre note