Documenti
R107247
N-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)ETHYL)-2-(4-METHOXYPHENOXY)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H21N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.398
Numero MDL:
Altre note