Documenti
R105856
N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H22N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.577
Numero MDL:
Altre note