Documenti
PH016762
Sigma-Aldrich
(7S,9aS)-Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazin-7-ylmethanol
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H18O1N2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
OC[C@H](C1)CC[C@@H]2N1CCNC2
InChI
1S/C9H18N2O/c12-7-8-1-2-9-5-10-3-4-11(9)6-8/h8-10,12H,1-7H2/t8-,9-/m0/s1
IUKDDYAECHPPRM-IUCAKERBSA-N