Documenti
PH016695
Sigma-Aldrich
3-Hydrazino-7-methoxy-1,2,4-benzotriazine
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H9O1N5
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
NNC1=NC2=CC=C(OC)C=C2N=N1
InChI
1S/C8H9N5O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-13-8(10-6)11-9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11,13)
OXMIZPFVOATHOH-UHFFFAOYSA-N