Documenti
PH016156
Sigma-Aldrich
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(isopropylamino)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17FN2O
Peso molecolare:
224.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(CNC(C)C)NCC1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C12H17FN2O/c1-9(2)14-8-12(16)15-7-10-3-5-11(13)6-4-10/h3-6,9,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
WURDTAZNQQYKKR-UHFFFAOYSA-N