Documenti
PH011994
Sigma-Aldrich
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethanone hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H9ClN2O3
Numero CAS:
Stringa SMILE
O=C(CN)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1.Cl
InChI
1S/C8H8N2O3.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13;/h1-4H,5,9H2;1H