Documenti
PH011689
Sigma-Aldrich
N-(2-Methoxyphenyl)methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H11NO3S
Numero CAS:
Stringa SMILE
CS(NC1=C(OC)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H11NO3S/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9-13(2,10)11/h3-6,9H,1-2H3