Documenti
PH011306
Sigma-Aldrich
N-(1-Methylcyclohexyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H17NO
Numero CAS:
Stringa SMILE
CC1(CCCCC1)NC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(11)10-9(2)6-4-3-5-7-9/h3-7H2,1-2H3,(H,10,11)