Key Documents
PH008034
tert-butyl (2Z)-2-(3-phenylpropylidene)hydrazinecarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.328
Numero MDL:
Altre note