Documenti
PH007680
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-3,3-diphenylpropanenitrile
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15NO
Numero CAS:
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC=C1)(C(C)C#N)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H15NO/c1-13(12-17)16(18,14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,13,18H,1H3