Documenti
PH007318
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-3,3,5-trimethyl-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H13NO2
Numero CAS:
Stringa SMILE
CC(CC1(O)C)(C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-6(2)4-7(3,10)8-5(6)9/h10H,4H2,1-3H3,(H,8,9)