Documenti
PH006551
2-[3-(2-fluorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazol-1-yl]-N,N,2-trimethylpropanamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H20FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.356
Numero MDL:
Altre note