Documenti
PH005944
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H10O4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Stringa SMILE
O=C(C1=C2C=CC=C1)C(C2=O)C3=C(C(O)=O)C=CC=C3