Documenti
PH005465
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dimethoxypropyl)-4-phenylpiperazine
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H24N2O2
Numero CAS:
Stringa SMILE
COC(COC)CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-18-13-15(19-2)12-16-8-10-17(11-9-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,15H,8-13H2,1-2H3