Documenti
PH005055
4-chloro-N-(5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H16ClN3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.884
Numero MDL:
Altre note