Documenti
PH004879
N(1)-[2-(diethylamino)ethyl]-N(2)-(4-ethoxyphenyl)ethanediamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H25N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.396
Numero MDL:
Altre note