Documenti
PH004862
Sigma-Aldrich
4-[2-Methoxy-5-(1-phenylethyl)phenyl]-4-oxobutanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H20O4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Stringa SMILE
O=C(CCC(O)=O)C1=C(OC)C=CC(C(C)C2=CC=CC=C2)=C1