Documenti
PH004815
(2R,3R,4R,5R)-2-(benzoyloxymethyl)-5-(5-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H27NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.574
Numero MDL:
Altre note