Documenti
PH004610
(17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane]-17-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H36O5
Peso molecolare:
416.563
Numero MDL:
Altre note