Documenti
PH004199
Sigma-Aldrich
2,3,4,9-Tetrahydro-1H-carbazol-1-one
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H11NO
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=C1C(N2)=C(CCC1)C3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C12H11NO/c14-11-7-3-5-9-8-4-1-2-6-10(8)13-12(9)11/h1-2,4,6,13H,3,5,7H2