Documenti
PH002770
Sigma-Aldrich
S-(5-Thioxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-yl) dodecanethioate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H24N2OS3
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
S=C1SC(SC(CCCCCCCCCCC)=O)=NN1