Documenti
PH000999
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-[(6-methyl-3-pyridinyl)oxy]aniline
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H11ClN2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
ClC1=CC(N)=CC=C1OC(C=N2)=CC=C2C
InChI
1S/C12H11ClN2O/c1-8-2-4-10(7-15-8)16-12-5-3-9(14)6-11(12)13/h2-7H,14H2,1H3