P608
DL-Penicillamine
≥99%
Sinonimo/i:
β,β-Dimethyl-DL-cysteine, DL-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Saggio
≥99%
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?