P51
Palmitic acid
90%
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Saggio
90%
P. eboll.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?