Documenti fondamentali
O1626
Sigma-Aldrich
Oxalomalic acid trisodium salt
~95%
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-β-oxalosuccinic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H3O8Na3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)