Key Documents
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
Sinonimo/i:
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.35
Beilstein:
2666666
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Substrate for histochemical localization of esterases
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)