Documenti fondamentali
N21006
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl disulfide
98%
Sinonimo/i:
Bis(3-nitrophenyl) disulfide, Nitrophenide
About This Item
Formula condensata:
(O2NC6H4)2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c1
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D M Schmatz
Parasitology, 114 Suppl, S81-S89 (1997-01-01)
A metabolic pathway known as the mannitol cycle has been identified in Eimerian parasites. The pathway is a shunt off of the glycolytic pathway at fructose-6-phosphate (F6P). Two enzymes convert F6P to mannitol and two other enzymes are responsible for
J J Allocco et al.
The Journal of parasitology, 87(6), 1441-1448 (2002-01-10)
Unsporulated oocysts of the protozoan parasite Eimeria tenella contain high levels of mannitol, which is thought to be the principal energy source for the process of sporulation. Biosynthesis and utilization of this sugar alcohol occurs via a metabolic pathway known