M8422
5-Methoxyflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)