M30604
2-Methylbenzoselenazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.11
Beilstein:
112836
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.652 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/51 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28.5-30 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2[se]1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?