M2509
3-Methylxanthine
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
About This Item
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1