Documenti fondamentali
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
2097012
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)