Documenti fondamentali
M15206
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzselenazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NOSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.639 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2[se]c(C)nc2c1
InChI
1S/C9H9NOSe/c1-6-10-8-5-7(11-2)3-4-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)