LGFO20K
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forma fisica
pellets
Diametro medio
20 μm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.