Documenti
L495654
4-BROMO-2-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H27BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.431
Numero MDL:
Altre note