Documenti
L494682
2-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17Cl3N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.762
Numero MDL:
Altre note