Documenti
L494593
N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-3-METHOXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.861
Numero MDL:
Altre note