Documenti
L489018
2,4-DICHLORO-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H15Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.725
Numero MDL:
Altre note