Documenti
L479160
N-CYCLOHEXYL-N-METHYL-4-((4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-6-YL)OXY)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H27NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.454
Numero MDL:
Altre note