Documenti
L476285
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24ClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.966
Numero MDL:
Altre note