Documenti
L474983
2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-METHYL-2-THIENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H23N5O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.611
Numero MDL:
Altre note