Documenti
L473545
METHYL 4-({[(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-ETHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}ETHYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22Cl3N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.85
Numero MDL:
Altre note