Documenti
L473065
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18Cl5N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.703
Numero MDL:
Altre note