Documenti
L470481
ETHYL 4-[(3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}ACRYLOYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24Cl2N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.419
Numero MDL:
Altre note