Documenti
L470236
4-{(E)-[3-(2-FURYLMETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H16N2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.521
Numero MDL:
Altre note