Documenti
L467316
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16Cl2N6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.337
Numero MDL:
Altre note